Descripción
El kit portátil Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 está disponible para separaciones de muestras de hasta 2000 x g realizadas fuera del laboratorio o en un lugar remoto donde sea necesario un suministro eléctrico alternativo.
Disfrute de la comodidad y la durabilidad con sus necesidades de separación remota de ubicaciones con nuestro kit de centrífuga portátil, que incluye:
facilidad de uso:
- fácil manejo y tapa en forma de palma de la mano para usuarios diestros o zurdos
- Función de centrifugado rápido
- Funcionamiento silencioso, bajas vibraciones
- Intercambio de rotores rápido y sin herramientas
- Las funciones de seguridad, incluida la unidad, no funcionarán sin la tapa puesta por seguridad
- Incluye 2 rotores para alojar tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5, 1,5 y 2,0 ml y tubos de tiras de PCR
Comodidad portátil:
- la caja de transporte de PC transparente resistente a prueba de caídas con insertos protege el mySPIN 6 y su contenido
- Gradilla de tubos de 16 espacios que puede transportar muestras importantes de forma segura
- Adaptador para coche de 12 V; permite que el mySPIN 6 se alimente en el campo
Aplicaciones:
- el kit de centrífuga portátil permite la flexibilidad de separación para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones de campo:
- pruebas de ganado y animales grandes
- Trabajo de campo estudiantil, estaciones de campo remotas, biología marina
- Trabajo forense y respuesta de emergencia
- Pruebas de aguas residuales y contaminación del agua
- Análisis de suelos y pruebas de recogida de leche
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 x 2 mL |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| RCF máx. | 2.000 x g |
| Nivel de ruido | 51-53 dB(A) |
| Intervalo de temperatura | Temp. ambiente: |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, UL |
| Tipo | Centrífuga de sobremesa |
| Incluye | Rotor mySPIN 6, rotor de 6 x 1,5/2,0 ml, rotor de tubos de 16 x 0,2 ml (sencillos o de 2 x 8 tiras), 6 adaptadores de tubos de 0,2 ml, 6 adaptadores de tubos de 0,5 ml, 4 juntas tóricas de repuesto, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, adaptador de alimentación universal de 110 a 240 V 50/60 Hz con 4 adaptadores de enchufe intercambiables, adaptador para coche de 12 V, caja de transporte Thermo ScientificTM, divisores de caja de transporte, gradilla para tubos de 16 espacios, soporte para centrífuga |
| Descripción | Kit portátil mySPIN 6 completo |
| Requisitos eléctricos | 110/240 V 50/60 Hz con 4 adaptadores de enchufe intercambiables y adaptador de alimentación de 12 V |
| Mostrar más |