Learn More
(±)-mirtenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Myrtenol |
| CAS | 515-00-4 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Pinen-10-ol (6CI,7CI,8CI), 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, (6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)methanol, (±)-Myrtenol, 6,6-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, NSC 408846, α-Pinene-10-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2 |
| Nombre IUPAC | (6,6-dimetil-2-biciclo[3.1.1]hept-2-enil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |