Learn More
(-)-Mirtenol, TRC
Código de producto. 30005736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005736 5 g 5 g
30010136 10 g 10 g
30006451 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8850635G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19894-97-4
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo (1R,5S)-6,6-Dimethyl-bicyclo(3.1.1)hept-2-ene-2-methanol
Nombre IUPAC [(1R,5S)-6,6-dimetil-4-biciclo[3.1.1]hept-3-enil]metanol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC=C(CO)[C@H]1C2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (-)-Myrtenol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.