Learn More
Mirtenal (mezcla de enantiómeros), TRC
Código de producto. 30134747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134747 500 mg 500 miligramos
30133728 1 g 1 g
30010111 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM885053500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 564-94-3
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-carboxaldehyde, (±)-Myrtenal, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-carboxaldehyde, Benihinal, Myrtenal, NSC 54384
Nombre IUPAC 6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-ene-4-carbaldehído
SMILES CC1(C)C2CC=C(C=O)C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrtenal (Mixture of Enantiomers)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045