Learn More
(-)-Mirtenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792241 50 g Frasco de vidrio 50 g
10296780 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203620500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18486-69-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18486-69-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00074768
Clave InChI KMRMUZKLFIEVAO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo --myrtenal, 1r-2-pinen-10-al, fema no. 3395, 1r-6,6-dimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-en-2-carboxaldehyde, 2-norpinene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-8ci, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene-2-carboxaldehyde, 6,6-dimethyl-, 1s, 1r---myrtenal, 1r---myrtenal, analytical standard, --myrtenal sum of enantiomers, gc
PubChem CID 1201529
SMILES CC1(C)C2CC1C(C=O)=CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Myrtenal
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 220.0°C to 221.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5029 to 1.5049
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 161
Gravedad específica 0.98
Condición de rotación específica −15° (22°C neat)
Rotación específica − 15.00
Nombre IUPAC (1S,5R)-6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-eno-4-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido