Descripción
- Los electrodos integrados sin mantenimiento no requieren replatinización
- La compensación automática de temperatura reduce las fluctuaciones de temperatura
- El vaso de celda incorporado contiene electrodos de mantenimiento automático que nunca necesitan ser reemplazados
- Extensor de intervalo de conductividad opcional (se vende por separado) amplía el intervalo en un factor de 10
- El volumen mínimo de muestra es de 25 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Incorporada; celda de auto-acondicionamiento |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Intervalo (TDS) | De 0 a 5000 ppm |
| Resolución (TDS) | 1, 10, 100 o 1000 ppm |
| Compensación de la temperatura | Automático |
| Batería, tipo | 9 V |
| Tipo | Medidor de TDS portátil |
| Duración de la batería | 17520 h |
| Exactitud (TDS) | ±2% de escala completa |
| Anchura (imperial) | 4 pulg |
| Mostrar más |