Learn More
Bromuro de miristiltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30136788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136788 25 g 25 g
30135686 100 g 100 g
17931375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88504025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-97-7
Fórmula molecular C17 H38 N . Br
Peso molecular (g/mol) 336.39
Sinónimo 1-Tetradecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, trimethyltetradecyl-, bromide (8CI), Trimethyltetradecylammonium bromide (6CI,7CI), (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, C14TAB, Cetrimide BP, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetrimide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.2188
Porcentaje de pureza >95%