Learn More
Bromuro de miristiltrimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cetrimide |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.2188 |
| Porcentaje de pureza | >95% |