Learn More
Bromuro de miristiltrimetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10266570 100 g Frasco de plástico 100 g
10439930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10582821 500 g Frasco de plástico 500 g
10501794 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10266570 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 229371000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1119-97-7
Fórmula molecular C17H38BrN
Peso molecular (g/mol) 336.40
Número MDL MFCD00011770
Clave InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
PubChem CID 14250
ChEBI CHEBI:3565
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Myristyltrimethylammonium bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión De 245 °C a 250 °C
Color Blanco
pH De 6 a 8 (solución acuosa al 1 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,6422
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.