Learn More
Palmitato de miristilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Myristyl Palmitate |
| CAS | 4536-26-9 |
| Fórmula molecular | C30 H60 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hexadecanoic Acid Tetradecyl Ester, Palmitic Acid Tetradecyl Ester, 1-Tetradecanol Palmitate, Tetradecyl Hexadecanoate, Tetradecyl Palmitate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30(31)32-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de tetradecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 452.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.4593 |