Learn More
Cloruro de picolino de mirristil-gamma, TRC
Código de producto. 18082810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18082810 10 g 10 g
18032310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18082810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88503010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2748-88-1
Fórmula molecular C20 H36 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 325.96
Sinónimo 1-Tetradecyl-4-picolinium chloride (7CI), 4-Picolinium, 1-tetradecyl-, chloride (8CI), Pyridinium, 4-methyl-1-tetradecyl-, chloride (9CI), MPC, Miripirium chloride, Myristyl-γ-picolinium chloride, Quatresin, Wet-Tone B
Nombre IUPAC 4-metil-1-tetradecilpiridina-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristyl-gamma Picolinium Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H36N.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-21-18-15-20(2)16-19-21;/h15-16,18-19H,3-14,17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.2536
Porcentaje de pureza >95%