Learn More
Myristyl Gallate, TRC
Código de producto. 30471995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471995 10 g 10 g
30470815 1 g 1 g
30465183 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88504310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18244-73-0
Fórmula molecular C21H34O5
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo Gallic acid, tetradecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tetradecanol, gallate (8CI), Tetradecyl gallate, Tetradecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristyl Gallate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2406