Learn More
Cloruro de miristoilcolina, TRC
Código de producto. 30475309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475309 5 g 5 g
30469430 25 g 25 g
30470347 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8850005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4277-89-8
Fórmula molecular C19 H40 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 349.98
Nombre IUPAC trimetil(2-tetradecanoiloxietil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristoyl choline chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H40NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(21)22-18-17-20(2,3)4;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.2748