Learn More
Cloruro de (+/-)-miristoilcarnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-Myristoylcarnitine Chloride |
| CAS | 14919-38-1 |
| Fórmula molecular | C21H42ClNO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride, Myristoyl Carnitine Hydrochloride, Myristoylcarnitine Chloride, Myristoyl-DL-carnitine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (3-carboxi-2-tetradecanoiloxipropil)-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 408.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.2802 |