Learn More
Miristoilamida propilbetaína, TRC
Código de producto. 30134810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134810 2.5 g 2.50 g
30009906 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8847352.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59272-84-3
Fórmula molecular C21 H42 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 370.5698
Sinónimo 1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-oxotetradecyl)amino]-, hydroxide, inner salt, ACB 14, Marpobistar MAP, Myristamidopropyl betaine, Myristylamidopropylbetaine, Softazoline MPB, Vista MAP
Nombre IUPAC 2-[dimetilo-[3-(tetradecanoilamino)propil]azanilacetato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristamidopropyl Betaine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42N2O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20(24)22-17-15-18-23(2,3)19-21(25)26/h4-19H2,1-3H3,(H-,22,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.3195