Learn More
Cloruro de Miristoil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 30135039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135039 1 g 1 g
17947644 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8847451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173686-73-2
Fórmula molecular C21H42ClNO4
Peso molecular (g/mol) 408.02
Sinónimo (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride
Nombre IUPAC (R)-3-carboxi-N,N,N-trimetil-2-(tetradecanoxi)propano-1-cloruro de amino
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristoyl-L-carnitine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.28
Porcentaje de pureza >95%