Learn More
Clorhidrato de miristoil-L-carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Myristoyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1334532-25-0 |
| Fórmula molecular | C21 D3 H39 N O4 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium-d3 Chloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) Hydrochloride, (3R)-4-(Dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumyl)-3-tetradecanoyloxybutanoate hydrochloride, Tetradecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Myristoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxotetradecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H41NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3;1H/t19-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-tetradecanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 411.034 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2991 |