Learn More
Cloruro de miristoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Myristoyl Chloride |
| CAS | 112-64-1 |
| Fórmula molecular | C14H27ClO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Myristic Acid Chloride, NSC 9417, Tetradecanoic Acid Chloride, n-Tetradecanoyl Chloride, Tetradecanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de tetradecanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.175 |