Learn More
Cloruro de miristoilo, 97%
Código de producto. 10635062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10635062 5 g Frasco de vidrio 5 g
10458930 100 g Frasco de vidrio 100 g
10157803 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10635062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 112-64-1 | C₁₄H₂₄ClO | 246,82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-64-1
Fórmula molecular C14H27ClO
Peso molecular (g/mol) 246.82
Número MDL MFCD00000741
Clave InChI LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r
PubChem CID 66986
Nombre IUPAC cloruro de tetradecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1°C
Punto de ebullición 172°C to 176°C (5.0 mbar)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)12COCl
Índice de refracción 1.4480 to 1.45
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 368
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Myristoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación