Learn More
Éster metílico de ácido miristoleico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484951 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11484951 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11484951 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215576190
Induce apoptosis y necrosis en células de cáncer de próstata humano LNCaP. El éster metílico de ácido miristoleico de MP Biomedicals es un componente citotóxico del extracto de fruta de S. repens. Es una forma más hidrofóbica del ácido libre.
El ácido miristoleico induce la apoptosis y la necrosis en las células LNCaP del cáncer de próstata humano a una tasa del 8,8% y el 8,1%, respectivamente. Tiene una concentración inhibitoria mínima (CMI) de 9μm in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56219-06-8
Fórmula molecular C15H28O2
Peso molecular (g/mol) 240.387
Clave InChI RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Sinónimo methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
PubChem CID 5352674
Nombre IUPAC metil (Z)-tetradec-9-enoato
SMILES CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Índice de refracción n20/D 1.446 (Lit.)
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido transparente incoloro