Learn More
Miristicina, TRC
Código de producto. 30005646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005646 100 mg 100 miligramos
30010824 250 mg 250 miligramos
30009493 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM884600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-91-0
Fórmula molecular C11 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propen-1-yl)-, 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Myristicin (6CI), 4-Methoxy-6-(2-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 5-Allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)benzene, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole, Myristicine
Nombre IUPAC 4-metaxi-6-prop-2-enil-1,3-benzodioxolo
SMILES COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristicin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786
Porcentaje de pureza >95%