Learn More
Éster metilígeno ácido miristicina, TRC
Código de producto. 30470338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470338 1 g 1 g
30478651 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8846151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22934-58-3
Fórmula molecular C10 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 210.18
Sinónimo 7-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxy-4,5-
Nombre IUPAC metil 7-metaxi-1,3-benzodioxol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristicin Acid Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-12-7-3-6(10(11)13-2)4-8-9(7)15-5-14-8/h3-4H,5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528
Porcentaje de pureza >95%