Learn More
Ácido Mirístico, TRC
Código de producto. 17978024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978024 10 g 10 g
17959264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88461010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-63-8
Fórmula molecular C14 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 228.37
Sinónimo Tetradecanoic Acid, Myristic acid (8CI), 1-Tetradecanoic acid, 1-Tridecanecarboxylic acid, Edenor C 14, Edenor C 14/98-100, Edenor C14-99, Edenor C14-99 (C), Emery 655, Hystrene 9014, Imex C 1499, Kortacid 1499, Lunac M 98, Lunac MY 98, MY 98, Myristates, NAA 104, NAA 142, NSC 5028, Neo-Fat 14, POFAC 1498, Palmac 98-14, Philacid 1400, Prifac 2942, Prifrac 2942, Sinar FA 1499, Univol U 316S, n-Tetradecan-1-oic acid, n-Tetradecanoic acid, n-Tetradecoic acid
Nombre IUPAC ácido tetradecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2089