Learn More
Myristic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16492579
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492579 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492579 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2041
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristic acid
CAS 544-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H28O2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (1094.71 mM)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 228.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid