Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido mirístico, 99 %
Código de producto. 10792054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792054 100 g Frasco de vidrio 100 g
10509253 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10143110 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792054 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 156961000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-63-8
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.38
Número MDL MFCD00002744
Clave InChI TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
PubChem CID 11005
ChEBI CHEBI:28875
Nombre IUPAC ácido tetradecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myristic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 326.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)12CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 365
Índice Merck 15, 6419
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.37
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos, polvo, trozos o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Myristic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.