Learn More
Myricetin, TRC
Código de producto. 17973385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973385 25 mg 25 miligramos
17944115 10 mg 10 miligramos
17920885 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM88410025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-44-2
Fórmula molecular C15 H10 O8
Peso molecular (g/mol) 318.24
Sinónimo Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one, Cannabiscetin, LDN 0014058, Myricetin, Myricetol, NCBI 5281672, NSC 407290, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromen-4-ona
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myricetin (Cannabiscetin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0376
Porcentaje de pureza >95%