Learn More
Miricetina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443219 50 mg 50 miligramos
15423219 10 mg 10 miligramos
15433219 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60450.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318.24 g/mol
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La miricetina se utiliza como antioxidante. Es un flavonoide con permeabilidad celular utilizado en estudios inflamatorios, de diabetes y de cáncer. Es eficaz en la protección de las neuronas contra el estrés oxidativo. Además, inhibe la alfa-glucosidasa de la levadura, la 1 glioxalasa I in vitro y la xantina oxidasa de la leche bovina.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, dimetilformamida y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-44-2
Fórmula molecular C15H10O8
Peso molecular (g/mol) 318.24
Número MDL MFCD00006827
Clave InChI IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myricetin
Punto de fusión >300°C
Color De marrón a amarillo
Cantidad 50 mg
Beilstein 332331
Índice Merck 14,6332
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromen-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino