Learn More
Miricetina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745991 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
1 options
Código de producto. 10745991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.30€
    85.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 10.65€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myricetin
Nombre de nota 95%
CAS 529-44-2
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De marrón verdoso a marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10O8
Número MDL MFCD00006827
Cantidad 25 mg
Beilstein 18, 257
Índice Merck 15, 6417
Sinónimo myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
Clave InChI IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 318.24
PubChem CID 5281672
ChEBI CHEBI:18152
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.23
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo cristalino