Learn More
Mirceno, 90 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522911 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10448670 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10190370 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.70€
    64.65€ / 500 ml
    Ahorro 11.05€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-35-3 , 127-91-3 , 138-86-3
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Clave InChI UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
PubChem CID 31253
ChEBI CHEBI:17221
Nombre IUPAC 7-metil-3-metilidenocta-1,6-dieno
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myrcene
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7950g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Índice de refracción 1.4660 to 1.4720
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,264
Índice Merck 15,6416
Gravedad específica 0.795
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid
Estabilizante Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Myrcene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.