Learn More
IKA™ Agitador magnético myPlate
Código de producto. 16110361 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
100 to 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
16110361 100 to 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA cada uno
1 options
Código de producto. 16110361 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025005156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    423.00€ / paquete de 1
    Ahorro 43.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Agitador magnético IKA MyPlate con marco intercambiable personal y diseño fácil de usar que te permite configurarlo tú mismo.
  • Dispositivo equipado con una plantilla de imagen decorativa que puede intercambiarse fácilmente mediante el práctico marco intercambiable
  • Permite convertir el agitador magnético en una lienzo de imágenes
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Motor controlado electrónicamente
  • Indicador digital de velocidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2500 rpm
Diámetro (imperial) 5,3 in
Diámetro (métrico) 135 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 152 x 164 mm
Requisitos eléctricos 100 to 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Incluye Pulsador de ajuste de velocidad
Tipo de motor Gira hacia la izquierda
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 0,76 kg