Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para MYP
Código de producto. p-7000009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar selectivo para MYP
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación Tamaño de la unidad
13215369 10/paq. Monoplaca de 90 mm Agar selectivo para MYP Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 13215369 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5133A
Enumere Bacillus cereus en muestras de alimentos conforme a la norma ISO 7932 con un medio selectivo que ha demostrado ser eficaz incluso con las relaciones de células de organismos más complicadas.
Permite enumerar Bacillus cereus en muestras de alimentos con un medio selectivo y diferencial con características diagnósticas que se basan en la incapacidad de Bacillus cereus para utilizar manitol y la capacidad de la mayoría de las cepas para producir fosfolipasa C. El resultado es un halo opaco alrededor de las colonias. El agar selectivo para MYP Thermo Scientific™ incluye polimixina B que inhibe las bacterias gramnegativas.
Se ha reconocido al Bacillus cereus como agente causante de intoxicaciones alimentarias desde la década de 1950. Muchas de las primeras técnicas de aislamiento utilizaban agar sangre, que dependía de la hemólisis y de la morfología de la colonia, seguido de una amplia variedad de pruebas de confirmación. El agar MYP ha demostrado ser muy eficaz para detectar el B. cereus incluso en cantidades muy pequeñas. La formulación cumple con la norma ISO 7932.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado de acuerdo con CEN ISO/TS 11133-2. Conforme a la ISO 7932
Color Rojo anaranjado, transparente a ligeramente opaco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Agar selectivo para MYP
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.