Learn More
Miosmina, TRC
Código de producto. 17954355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954355 250 mg 250 miligramos
17930995 50 mg 50 miligramos
17994595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17954355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM835000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-12-7
Fórmula molecular C9 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)piridina
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myosmine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0844
Porcentaje de pureza >95%