Learn More
Miosmina, 98 %, puede contener hasta un 2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302697 100 mg 100 miligramos
11392687 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11886.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-12-7
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.193
Número MDL MFCD00052019
Clave InChI DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
PubChem CID 442649
ChEBI CHEBI:7051
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)piridina
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myosmine
Punto de fusión 42°C to 44°C
Punto de ebullición 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 2 % de agua
Cantidad 100 mg
Beilstein 119254
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98%