Learn More
Miosmina-2,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30464319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30464319 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30464319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM83501050MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myosmine-2,4,5,6-d4
CAS 66148-17-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H6 N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Myosmine-2,4,5,6-d4, Myosmine-D4 (pyridine-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1nc([2H])c(C2=NCCC2)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)piridina
Peso molecular (g/mol) 150.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1095
Porcentaje de pureza >95