Learn More
Mio-Inositol Trispirofosfato Sal Hexasódica, TRC
Código de producto. 30010086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010086 10 mg 10 miligramos
30008245 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI66602010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23103-35-7
Fórmula molecular C6 H6 O21 P6 . 6[Na]
Peso molecular (g/mol) 737.88
Sinónimo ITTP Hexasodium Salt, myo-Inositol Cyclic 1,2:3,4:5,6-Tris(dihydrogen pyrophosphate)) Hexasodium Salt, myo-Inositol Cyclic 1,2:3,4:5,6-Tris(P,P'-dihydrogen diphosphate) Hexasodium Salt
SMILES O=P1(O[C@]2([H])[C@@]3([H])[C@@](OP(OP(O3)(O[Na])=O)(O[Na])=O)([H])[C@]4([H])[C@@](OP(OP(O4)(O[Na])=O)(O[Na])=O)([H])[C@@]2([H])OP(O1)(O[Na])=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material myo-Inositol Trispyrophosphate Hexasodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O21P6.6Na/c7-28(8)19-1-2(20-29(9,10)25-28)4-6(24-33(17,18)27-32(15,16)23-4)5-3(1)21-30(11,12)26-31(13,14)22-5;;;;;;/h1-6H,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;/m0....../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 737.721
Porcentaje de pureza >95%