Learn More
mio-inositol, TRC
Código de producto. 17928324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928324 1 g 1 g
17938024 10 g 10 g
17918994 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6659951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo myo-Inositol, Inositol, myo- (8CI), Bios I, Cyclohexanehexol, Cyclohexitol, Dambose, Inosital, Inosite, Inositene, Inositina, Inositol, MI, Meat sugar, Mesoinosit, Mesoinosite, Mesoinositol, Mesol, Mesovit, Mouse antialopecia factor, Myoinosite, Myoinositol, Nucite, Phaseomannite, Phaseomannitol, Rat antispectacled eye factor, Scyllite, cis-1,2,3,5-trans-4,6-Cyclohexanehexol, i-Inositol, iso-Inositol, meso-Inositol
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material myo-Inositol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Porcentaje de pureza >95%