Learn More
Mio-inositol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10723801 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723801 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10723801 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0385/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 87-89-8
Punto de fusión 220°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL 77932
Cantidad 100 g
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso molecular (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16g/mol
Forma física Sólido