Learn More
Mio-Inositol Hexaacetato, TRC
Código de producto. 30397765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6660001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1254-38-2
Fórmula molecular C18 H24 O12
Peso molecular (g/mol) 432.38
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentaacetiloxiciclohexilo) acetato
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material myo-Inositol Hexaacetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1268