Learn More
mioinositol d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6 |
| CAS | 68922-44-1 |
| Fórmula molecular | C6 2H6 H6 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | myo-[1,2,3,4,5,6-2H2]Inositol, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-d6, myo-Inositol-C-d6, myo-Inositol-1,2,3,4,5,6-C-d6 (9CI), Inositol-d6 (6CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H][C@@]1(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]1([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexadeuteriociclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.101 |