Learn More
Thermo Scientific Chemicals mioinositol, calidad para cultivo celular
Código de producto. p-7042544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495179 50 g 50 g
15405189 100 g 100 g
15415189 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495179 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62886.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Un agente lipotrópico
It has been tested with CHO, L929, and Vero cell lines and can be used for other cell culture applications. A method for HPLC identification and quantitation has been achieved by this chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha probado con líneas celulares CHO, L929 y Vero y se puede utilizar para otras aplicaciones de cultivo celular. Este producto químico ha logrado un método de identificación y cuantificación por HPLC.
Solubilidad
Es soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Las soluciones de mioinositol pueden esterilizarse en autoclave para su uso en cultivos celulares. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00077932
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material myo-Inositol
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Beilstein 1907329
Índice Merck 14,4978
Información de solubilidad It is soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo cristalino