Learn More
Mioinositol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433539 500 g 500 g
15423539 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60828.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Un agente lipotrópico
A lipotropic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00077932
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material myo-Inositol
Punto de fusión 222°C to 227°C
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 1907329
Índice Merck 14,4978
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino