Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-inositol, +98 %
Código de producto. 11460114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460114 100 g 100 g
11470114 500 g 500 g
11480114 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460114 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13586.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.11€
    48.65€ / 100 g
    Ahorro 10.46€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Myo-Inositol is a growth factor for animals and microorganisms. It is the most abundant form of polyols that serves as a structural element of secondary messengers in eukaryotic cells. It is used as an adulterant in many illegal drugs like cocaine and methamphetamine. Further, it is used as a stand-in for cocaine on television and film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El myo-inositol es un factor de crecimiento para animales y microorganismos. Es la forma más abundante de polioles que sirve como elemento estructural de mensajeros secundarios en células eucariotas. Se utiliza como adulterante en muchas drogas ilegales como la cocaína y la metanfetamina. Además, se utiliza como sustituto de cocaína en la televisión y el cine.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol, dimetilsulfóxido y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL MFCD00077932
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inositol
Punto de fusión 224°C to 227°C
Densidad 1.75
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Beilstein 1907329
Índice Merck 14,4978
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥98%