missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYL1 Mouse anti-Human, Clone: OTI2E11, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17631302
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17631302 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17631302 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF810647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Myosin is a hexameric ATPase cellular motor protein. It is composed of two heavy chains, two nonphosphorylatable alkali light chains, and two phosphorylatable regulatory light chains. This gene encodes a myosin alkali light chain expressed in fast skeletal muscle. Two transcript variants have been identified for this gene.

Especificaciones

Antígeno MYL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E11
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica MYL1
N.º de referencia del gen P05976
Alias de gen MLC1F, MLC3F
Símbolos de los genes MYL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 2-150 of human MYL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4632
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.