Learn More
Thermo Scientific™ myImageAnalysis™ Software
Código de producto. 13395071 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 licencias
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13395071 2 licencias cada uno
1 options
Código de producto. 13395071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62237
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
El software myImageAnalysis es un programa informático multifunción que permite analizar y editar imágenes digitales de geles de electroforesis y blots que se hayan adquirido mediante sistemas de imágenes o escáneres de documentación de geles.
El software myImageAnalysis de Thermo Scientific™ es un programa informático multifunción que permite analizar y editar imágenes digitales de geles de electroforesis y blots que se hayan adquirido mediante sistemas de imágenes o escáneres de documentación de geles.
El software myImageAnalysis comprende un conjunto completo de herramientas de investigación fáciles de usar para el análisis digital cuantitativo de datos de imágenes a partir de geles de electroforesis y Western blot. El software utiliza un potente algoritmo para seleccionar e identificar automáticamente carriles y límites de banda para el cálculo de distancias de migración o densitometría. Las funciones intuitivas y listas para usar (botones) proporcionan determinación del peso molecular, cuantificación relativa y absoluta, y cálculo de la pureza. Las imágenes se cargan, visualizan, comparan, ajustan (por ejemplo, contraste, rotación, recortes) y anotan fácilmente. El programa lee y escribe en formatos de archivo estándar, y ofrece compatibilidad con casi cualquier fuente de imagen o método de presentación final.
Características destacadas:
  • Diseño intuitivo: las sofisticadas barras de tareas (cintas) organizan las funciones en cuatro pestañas principales: Archivo, Imagen, Carriles/bandas, Anotación.
  • Tipos de archivo compatibles: cargue y guarde imágenes en formatos de archivo comunes (TIFF, JPEG, PNG, etc.); analice imágenes de casi cualquier fuente y comparta fácilmente los resultados.
  • Comparación de imágenes: abra entre dos y seis archivos de imagen a la vez para revisarlos simultáneamente o alternar entre ellos para editarlos en paralelo.
  • Identificación automática: la identificación precisa, personalizable y automática de carriles y bandas crea objetos numerados y seleccionables para la densitometría y el análisis de perfiles de los carriles.
  • Determinación de peso molecular: cálculo versátil y sin problemas de las distancias de migración y los pesos moleculares basados en marcadores preinstalados o personalizados
  • Cuantificación avanzada: calcule automáticamente la pureza de la muestra en función de las intensidades de banda y carril, o determine las cantidades relativas o absolutas de bandas, carriles o regiones.
  • Optimización y anotación de imágenes: recorte, enderece, invierta y realice ajustes (saturación, contraste, etc.); después, puede añadir etiquetas, notas y flechas simples.
  • Exportar y compartir: transfiera fácilmente los datos e imágenes a los programas Microsoft™ Excel™, Word™ y PowerPoint™ para llevar a cabo más tareas de análisis y presentación.
Incluye:
Software myImageAnalysis, 2 licencias de activación, guía de inicio rápido (en el software); manual de usuario (en el software)
Requiere:
Equipo con sistema operativo MicroSoft™ Windows XP™, Windows Vista™ o Windows 7™; no está disponible para otros sistemas operativos en este momento
Recomendada para:
Identificar y delimitar automáticamente los límites de carril y banda para el análisis; examinar los perfiles de densitometría de los carriles y las bandas; calcular las distancias de migración y los pesos moleculares de las bandas en relación con los estándares, y elaborar informes sobre ellos; superponer la imagen de marcador de peso molecular de proteínas coloreado sobre la imagen de la señal quimioluminiscente; evaluar la pureza de la banda mediante densitometría de las bandas teñidas en relación con carriles enteros; medir la cantidad relativa y absoluta de bandas, carriles o regiones y elaborar informes sobre ello; anotar y exportar rápidamente imágenes analizadas y datos cuantitativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Software
Cantidad 2 licencias
Contenido y almacenamiento Contenido: 1 CD de instalación de software
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de adquisición de imágenes myECL™
Línea de productos myImageAnalysis