missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Isotype: IgG1 κ
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myelome Protein IgG1(Kappa) |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clon | MOPC 21 |
| Formulación | Purified proteins are dialyzed into 0.02M Tris, 0.15M sodium chloride, pH 8.1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | 0.22μm filtered |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Store unopened product at -70°C. Store opened material no longer than a few days at 2° to 8°C unless sodium azide is added. For long-term storage, aliquot and freeze at -70°C. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?