Learn More
MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig
Código de producto. 16479508
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16479508 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16479508
Marca: MedChemExpress HYP1048
MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig is a fragment of myelin basic protein (MBP).
Especificaciones
CAS 98474-59-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1736.79 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (28.79 mM∣Need ultrasonic)