Learn More
MedChemExpress Myelin Basic Protein (MBP) (68-82), guinea pig
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 98474-59-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1736.79 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (28.79 mM∣Need ultrasonic) |