Learn More
Mycro 3, MedChemExpress
Código de producto. 16499666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499666 50 mg 50 miligramos
16492626 25 mg 25 miligramos
16484406 100 mg 100 miligramos
16465847 5 mg 5 miligramos
16433118 10 mg 10 miligramos
16400036 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100669
MedChemExpress Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of Myc-associated factor X (MAX) dimerization. Mycro 3 also inhibit DNA binding of c-Myc. Mycro 3 could be used for the research of pancreatic cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycro 3
Forma física Solid
CAS 944547-46-0
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H17ClF2N6O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.80 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=NN3C(C(F)(Cl)F)=CC(C4=CC=CO4)=NC3=C2)=O)N(C5=CC=CC=C5)N=C1)OCC
Peso molecular (g/mol) 526.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.88
Porcentaje de pureza 99.21%