Learn More
Lonza™ MycoZap™ Plus-PR
Código de producto. 11566529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11566529 10 x 1 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 11566529 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor VZA2021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    305.86€ / paquete de 10
    Ahorro 85.14€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Formulación antibiótica para la prevención de contaminaciones por bacterias, hongos y micoplasmas en cultivos de células primarias.
  • Activo contra micoplasmas, bacterias Gram negativas y Gram positivas, así como levaduras y hongos.
  • Solución completa que reemplaza la formulación Pen/Strep.
  • Aplicaciones:
    • Optimizado para la protección suave de las células primarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prevención de la contaminación del cultivo celular
pH 4,5 a 20 °C
Cantidad 10 x 1 mL