Learn More
Lonza™ MycoZap™ Reactivo de eliminación de micoplasmas
Código de producto. 11620281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 0,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 1,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2
1 x 2,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 7,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11620281 1 x 2,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 7,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2 cada uno
11610281 1 x 0,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 1,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11620281 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor LT07918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00€
    1557.77€ / paquete de 1
    Ahorro 267.23€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Formulación antibiótica para eliminar Mycoplasma de cultivos celulares contaminados
  • Eliminación eficiente de mollicute mediante una combinación de agentes antibióticos y antimetabólicos.
  • Efectos tóxicos mínimos.
  • Erradica Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma y Entomoplasma.
  • Adecuado para una amplia gama de cultivos celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 5 tratamientos
Tipo de producto Eliminación de micoplasma
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de micoplasma
Cantidad 1 x 2,5 mL de MycoZap™ Reactivo 1, 1 x 7,5 mL de MycoZap™ Reactivo 2